Principaux documents
ATC311765800
Atlantic Research Chemicals Ltd
Ethyl Difluoro(6-methoxypyridin-2-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl difluoro(6-methoxy-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11F2NO3/c1-3-16-9(14)10(11,12)7-5-4-6-8(13-7)15-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
FHGUGEYURXDXDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00279
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00279