Principaux documents
ATC311765551
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.54
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3ClO3/c7-6(9)4-1-2-5(8)10-3-4/h1-3H
Clé InChI
SFSCMSZFSVPPOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09903
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CC09903