Key Documents
ATC311763650
Atlantic Research Chemicals Ltd
4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.11
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-bromophenyl)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8BrNO/c13-11-3-1-9(2-4-11)12-5-6-14-7-10(12)8-15/h1-8H
Clé InChI
POFGJNGSSAQRCE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AH00245
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AH00245