Principaux documents
ATC311762506
Atlantic Research Chemicals Ltd
N-Benzyl-6-methylpyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.27
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzyl-6-methyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C13H14N2/c1-11-6-5-9-13(15-11)14-10-12-7-3-2-4-8-12/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
FJZQUYGOKRVORO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE002187
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE002187