Principaux documents
ATC311762267
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.01
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-iodo-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C6H4FIN2O2/c7-4-1-3(8)2-5(6(4)9)10(11)12/h1-2H,9H2
Clé InChI
YXIIZLLZNKTXHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE00114
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE00114