Principaux documents
ATEH996C54E4
AstaTech, Inc.
N-METHOXY-N-METHYL-4-NITROBENZAMIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-methoxy-N-methyl-4-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C9H10N2O4/c1-10(15-2)9(12)7-3-5-8(6-4-7)11(13)14/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
PBWDDHAYEOGPMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=158746
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C78283