Principaux documents
ATEH996C54B0
AstaTech, Inc.
1-FLUORO-4-(METHYLSULFINYL)BENZENE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-fluoro-4-(methylsulfinyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H7FOS/c1-10(9)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
PQOHTVHAGPPTEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=125314
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W16289