Principaux documents
ATEH9888497A
AstaTech, Inc.
2-BROMO-1-FLUORO-5-METHYL-3-NITROBENZENE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-1-fluoro-5-methyl-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-4-2-5(9)7(8)6(3-4)10(11)12/h2-3H,1H3
Clé InChI
JUHSOFUPFHGQIM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=245949
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT33509