Principaux documents
ATEH9873997A
AstaTech, Inc.
2-(THIOPHEN-2-YLTHIO)ACETIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-thienylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H6O2S2/c7-5(8)4-10-6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2,(H,7,8)
Clé InChI
FGTPHFGZGZOZGD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=199817
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT21321