Principaux documents
ATEH980295AB
AstaTech, Inc.
(R)-5-OXOTETRAHYDROFURAN-2-CARBONYL CHLORIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.55
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2R)-5-oxotetrahydro-2-furancarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H5ClO3/c6-5(8)3-1-2-4(7)9-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1
Clé InChI
NNDIFJWAEOADAZ-GSVOUGTGSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=197092
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT19708