Key Documents
ATEH97E80629
AstaTech, Inc.
1-METHYLCYCLOHEXANE-1,4-DIOL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methylcyclohexane-1,4-diol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-7(9)4-2-6(8)3-5-7/h6,8-9H,2-5H2,1H3
Clé InChI
YXZQSMBYXJWRSP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=229381
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT27845