Key Documents
ATEH97BAE464
AstaTech, Inc.
4-THIA-5-AZASPIRO[2.4]HEPTANE 4,4-DIOXIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-thia-5-azaspiro[2.4]heptane 4,4-dioxide
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c7-9(8)5(1-2-5)3-4-6-9/h6H,1-4H2
Clé InChI
QVFDGKZVQNOJAF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=184173
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT12413