Principaux documents
ATEH9614FF3E
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL ((2-CHLOROPYRIMIDIN-5-YL)METHYL)CARBAMATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.69
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((2-chloropyrimidin-5-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H14ClN3O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-7-4-12-8(11)13-5-7/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
VUFBZTGHKQVWPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=165441
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W19322