Principaux documents
ATEH95E5931E
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL N-[(3S,4S)-3-METHYL-2-OXA-8-AZASPIRO[4.5]DECAN-4-YL]CARBAMATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.37
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl ((3S,4S)-3-methyl-2-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-10-11(16-12(17)19-13(2,3)4)14(9-18-10)5-7-15-8-6-14/h10-11,15H,5-9H2,1-4H3,(H,16,17)/t10-,11+/m0/s1
Clé InChI
NAKXVJZOCXPVBD-WDEREUQCSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=199389
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D79409