Principaux documents
ATEH93EDCC0D
AstaTech, Inc.
(1R)-1-(4-CYCLOPENTYLOXYPHENYL)ETHYLAMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.3
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R)-1-[4-(cyclopentyloxy)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-10(14)11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-3-5-12/h6-10,12H,2-5,14H2,1H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
KNECCLNJJLLHAO-SNVBAGLBSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=137245
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=N16450