Principaux documents
ATEH75DBF577
AstaTech, Inc.
4-FLUORONICOTINIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-fluoronicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H4FNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
UBIVUIKWHBNGFG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=129020
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W18401