Principaux documents
ATEH57C9A16D
AstaTech, Inc.
(CIS)-N,N-DIETHYL-2-IODOCYCLOPROPANECARBOXAMIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.11
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(1S,2S)-N,N-diethyl-2-iodocyclopropane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H14INO/c1-3-10(4-2)8(11)6-5-7(6)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7+/m1/s1
Clé InChI
ZFCGMGMQICLJSS-RQJHMYQMSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=45922
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS3129