Principaux documents
ATEH0DDC4361
AstaTech, Inc.
1-AZA-SPIRO[4.4]NONANE HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.67
Numéro MDL:
Iupac Name
1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-2-5-8(4-1)6-3-7-9-8;/h9H,1-7H2;1H
Clé InChI
SVVXIOASDVPOHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122870
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13914