Principaux documents
ATEH03ABA136
AstaTech, Inc.
3-METHYLISOQUINOLIN-5-AMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-5-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C10H10N2/c1-7-5-9-8(6-12-7)3-2-4-10(9)11/h2-6H,11H2,1H3
Clé InChI
ZQLKOMXEZYQQBJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=119972
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=96525