Key Documents
ATEH03AB8DF1
AstaTech, Inc.
THIAZOLO[4,5-C]PYRIDINE-6-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.19
Numéro MDL:
Iupac Name
[1,3]thiazolo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4N2O2S/c10-7(11)4-1-6-5(2-8-4)9-3-12-6/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
WPBMKFYRQHJLDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=118454
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F18587