Principaux documents
ATEH03AB2209
AstaTech, Inc.
3-ACETAMIDO-5-METHOXYBENZOIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(acetylamino)-5-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-8-3-7(10(13)14)4-9(5-8)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
CUTDJCLTOMWNGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=113282
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A11247