Principaux documents
ATE959437521
AstaTech, Inc.
6-((METHYLSULFONYL)THIO)HEXANOIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-{[methyl(dioxido)sulfanyl]sulfanyl}hexanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14O4S2/c1-13(10,11)12-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
FELVFSYUZJCULW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=108506
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13495