Principaux documents
ATE959437424
AstaTech, Inc.
6-BROMO-8-FLUOROISOQUINOLIN-3-AMINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.06
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-8-fluoroisoquinolin-3-amine
Inchi Code
1S/C9H6BrFN2/c10-6-1-5-2-9(12)13-4-7(5)8(11)3-6/h1-4H,(H2,12,13)
Clé InChI
JCIBQHVIBLSPME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=108409
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13410