Principaux documents
ATE939898624
AstaTech, Inc.
5-(DIMETHYLAMINO)PICOLINALDEHYDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(dimethylamino)-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9-5-8/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
JTRWCDQGOOUVRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=106509
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=94043