Principaux documents
ATE939889880
AstaTech, Inc.
(3,4-DIFLUORO-5-(4-METHYLPIPERAZIN-1-YL)PHENYL)BORONIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.06
Numéro MDL:
Iupac Name
(3,4-difluoro-5-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BF2N2O2/c1-15-2-4-16(5-3-15)10-7-8(12(17)18)6-9(13)11(10)14/h6-7,17-18H,2-5H2,1H3
Clé InChI
IXFVHYCOHOOELR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=104393
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=I12182