Principaux documents
ATE939884160
AstaTech, Inc.
N-(3-CHLORO-4-NITROPHENYL)ACETAMIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.61
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(3-chloro-4-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O3/c1-5(12)10-6-2-3-8(11(13)14)7(9)4-6/h2-4H,1H3,(H,10,12)
Clé InChI
KUAYZLXOOIEGDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102898
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A10426