Principaux documents
ATE939883370
AstaTech, Inc.
3-QUINOLINECARBOXYLIC ACID, 1,2-DIHYDRO-4-HYDROXY-2-OXO-1-PHENYL-, METHYL ESTER
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.29
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-2-oxo-1-phenyl-1,2-dihydro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H13NO4/c1-22-17(21)14-15(19)12-9-5-6-10-13(12)18(16(14)20)11-7-3-2-4-8-11/h2-10,14H,1H3
Clé InChI
NEZWWFPQIYDLBR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102334
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16636