Principaux documents
ATE939883334
AstaTech, Inc.
4-(PYRIMIDIN-4-YL)BENZALDEHYDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-pyrimidinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8N2O/c14-7-9-1-3-10(4-2-9)11-5-6-12-8-13-11/h1-8H
Clé InChI
ZZDNILJULVAAAS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102298
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16409