Principaux documents
ATE939883161
AstaTech, Inc.
2,2,6,6-TETRAMETHYLPIPERIDINE-4-CARBOXYLIC ACID HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.73
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-9(2)5-7(8(12)13)6-10(3,4)11-9;/h7,11H,5-6H2,1-4H3,(H,12,13);1H
Clé InChI
QSWMAXHNUDWBLI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=49033
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88251