Principaux documents
ATE638639603
AstaTech, Inc.
2-CHLORO-5-(CYCLOPENTYLOXY)PYRIMIDINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-5-(cyclopentyloxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O/c10-9-11-5-8(6-12-9)13-7-3-1-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Clé InChI
MANHSBQXHPLZSR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=100582
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=92044