Principaux documents
ATE638636186
AstaTech, Inc.
2,5-DIMETHYL-3-NITROBENZOIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,5-dimethyl-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-5-3-7(9(11)12)6(2)8(4-5)10(13)14/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
CXGZFDGAQVAGHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=98156
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55825