Principaux documents
ATE517253685
AstaTech, Inc.
6-(METHYLSULFONYL)NICOTINALDEHYDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.2
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(methylsulfonyl)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H7NO3S/c1-12(10,11)7-3-2-6(5-9)4-8-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
CFNNBWFFIJXFND-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=90504
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O11510