Principaux documents
ATE517252344
AstaTech, Inc.
(R)-TERT-BUTYL 2-((METHYLAMINO)METHYL)PYRROLIDINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2R)-2-[(methylamino)methyl]-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-6-9(13)8-12-4/h9,12H,5-8H2,1-4H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
NHOPGDPSLMBDQD-SECBINFHSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=89182
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O10185