Key Documents
ATE517249803
AstaTech, Inc.
7-CHLORO-1-METHYL-1H-IMIDAZO[4,5-B]PYRIDINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.6
Numéro MDL:
Iupac Name
7-chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-11-4-10-7-6(11)5(8)2-3-9-7/h2-4H,1H3
Clé InChI
MCOLKVLGCQWNBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=95284
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=91609