Principaux documents
ATE514320040
AstaTech, Inc.
4-CHLORO-8-METHOXYPYRIDO[3,4-D]PYRIMIDINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.61
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-8-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C8H6ClN3O/c1-13-8-6-5(2-3-10-8)7(9)12-4-11-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
OXNFDWDEWXFKLG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-green to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=84500
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F51102