Principaux documents
ATE514317703
AstaTech, Inc.
1-(1-PHENYL-CYCLOPROPYL)-PIPERAZINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-phenylcyclopropyl)piperazine
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-2-4-12(5-3-1)13(6-7-13)15-10-8-14-9-11-15/h1-5,14H,6-11H2
Clé InChI
WIFPWYFVWPLROU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=82152
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F13135