Principaux documents
ATE514316411
AstaTech, Inc.
(4-(1H-IMIDAZOL-1-YL)PHENYL)METHANAMINE 2HCL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N3.2ClH/c11-7-9-1-3-10(4-2-9)13-6-5-12-8-13;;/h1-6,8H,7,11H2;2*1H
Clé InChI
FOFRAVUBYRGMOP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80939
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=28647