Principaux documents
ATE514316053
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-BROMO-2-(DIETHOXYPHOSPHORYL)ACETATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-2-(diethoxyphosphoryl)acetate
Inchi Code
1S/C10H20BrO5P/c1-6-14-17(13,15-7-2)8(11)9(12)16-10(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
Clé InChI
YLZQCXBJSCWQHB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80619
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11408