Principaux documents
ATE514315989
AstaTech, Inc.
BENZYL 2-METHYLOXIRANE-2-CARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 2-methyloxirane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-11(8-14-11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
Clé InChI
HILAUPXKBRVORX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80555
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W11344