Principaux documents
ATE514315596
AstaTech, Inc.
7-BROMO-4-(METHYLTHIO)PYRROLO[2,1-F][1,2,4]TRIAZINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.11
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-4-(methylthio)pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Inchi Code
1S/C7H6BrN3S/c1-12-7-5-2-3-6(8)11(5)10-4-9-7/h2-4H,1H3
Clé InChI
FNVWNYDVMCWRQD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=80146
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W10950