Principaux documents
ATE514313218
AstaTech, Inc.
2-BROMOPYRIMIDINE-5-CARBALDEHYDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromopyrimidine-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H3BrN2O/c6-5-7-1-4(3-9)2-8-5/h1-3H
Clé InChI
SYXSPPBOICULFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=77777
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55465