Principaux documents
ATE514311864
AstaTech, Inc.
ETHYL 5-BROMO-2-(TRIFLUOROMETHYL)THIAZOLE-4-CARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO2S/c1-2-14-5(13)3-4(8)15-6(12-3)7(9,10)11/h2H2,1H3
Clé InChI
IXDBFUPHDUXUPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=76441
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=51491