Principaux documents
ATE514310711
AstaTech, Inc.
3-(AMINOMETHYL)BENZAMIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(aminomethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H2,10,11)
Clé InChI
HYHLWVJLJXARGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=75279
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=Y10174