Principaux documents
ATE458962856
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 4-(4-(METHOXYCARBONYL) BENZYL)PIPERAZINE-1-CARBOXYLATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.42
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-[4-(methoxycarbonyl)benzyl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H26N2O4/c1-18(2,3)24-17(22)20-11-9-19(10-12-20)13-14-5-7-15(8-6-14)16(21)23-4/h5-8H,9-13H2,1-4H3
Clé InChI
FVMXNXMOUWFRMQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71755
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20754