Principaux documents
ATE458962741
AstaTech, Inc.
1-BROMO-2-(BUT-3-ENYL)BENZENE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.1
Numéro MDL:
pb
236-237 C(Lit)
Iupac Name
1-bromo-2-(3-butenyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-10(9)11/h2,4-5,7-8H,1,3,6H2
Clé InChI
YYTVAFQKTIHSHB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=71634
Boiling point
236-237 C(Lit)
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20639