Principaux documents
ATE443547958
AstaTech, Inc.
BENZYL (AZEPAN-3-YLMETHYL)CARBAMATE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzyl (azepan-3-ylmethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c18-15(19-12-13-6-2-1-3-7-13)17-11-14-8-4-5-9-16-10-14/h1-3,6-7,14,16H,4-5,8-12H2,(H,17,18)
Clé InChI
GMKHHBJBFHHQBW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56164
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73134