Principaux documents
ATE443547884
AstaTech, Inc.
4-FLUORO-1-METHYL-1H-PYRROLE-2-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-fluoro-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6FNO2/c1-8-3-4(7)2-5(8)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
SGUPYQLZPKLQAW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56078
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73060