Principaux documents
ATE443544577
AstaTech, Inc.
2-(2-AMINOTHIAZOL-5-YL)ACETIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-2-3(10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
APIMXAGCLCGUGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53682
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :