Principaux documents
ATE443544361
AstaTech, Inc.
5-BROMO-1H-PYRROLE-2-CARBOXAMIDE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.01
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c6-4-2-1-3(8-4)5(7)9/h1-2,8H,(H2,7,9)
Clé InChI
IUCIXLJBQZTUQS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53474
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38755