Principaux documents
ATE429354816
AstaTech, Inc.
(4-BROMOPHENYL)(THIOPHEN-2-YL)METHANONE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4-bromophenyl)(2-thienyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H7BrOS/c12-9-5-3-8(4-6-9)11(13)10-2-1-7-14-10/h1-7H
Clé InChI
DDUPBKRQEURUSF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=45395
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS1413